Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite™ Rotoradapter
Adapter für Zentrifugenrotor
Marke:  Thermo Scientific™ 75100378
270.91 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10556434
  • 340.70 CHF / 2 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Fiberlite™ Rotoradapter mit Fiberlite F13-14 x 50c- und F15-8 x 50c-Rotoren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rotoradapter
15 ml
15 ml
Konisch
Adapter für konische 15 ml-Röhrchen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Fiberlite™ Rotoradapter > Adapter für konische 15 ml-Röhrchen