Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F65L-6 x 13.5 Festwinkelrotor
Mit dem Thermo Scientific™ Fiberlite™ F65L-6 x 13.5 Festwinkelrotor aus korrosionssicherer Kohlefaser verarbeiten Sie 6 x 13,5 ml bei Geschwindigkeiten von bis zu 65.000 U/min und einer maximalen RZB von 324.000 x g.
Marke: Thermo Scientific™ 096-067135
25828.50 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Fiberlite™ F65L-6 x 13.5 Festwinkelrotor aus korrosionssicherer Kohlefaser verarbeiten Sie 6 x 13,5 ml bei Geschwindigkeiten von bis zu 65.000 U/min und einer maximalen RZB von 324.000 x g.
Fiberlite Rotoren:- Kürzere Laufzeiten und höhere RZB-Werte dank des geringen Gewichts
- Hohe strukturelle Integrität mit korrosions- und ermüdungsbeständigem Material und widerstandsfähiger Bauweise
- 15 Jahre Garantie
Bestellinformationen:
Röhrchenadapter sind separat erhältlich und für eine Vielzahl von Röhrchen unterschiedlicher Größen verfügbar; erhältlich in Zweierpackungen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebsmitarbeiter.
Kompatibel mit:
Thermo Scientific Sorvall™ WX, Sorvall Discovery™ SE-Serie und Beckman™ Optima L Serie-Zentrifugen.
Empfohlen für:
Dichte-Gradientenzentrifugation mit geringer Kapazität für subzelluläre Partikel, Nukleinsäuren und differentielle Zentrifugation von Kleinpartikeln.
Spezifikation
Fiberlite F65L-6 x 13.5 Festwinkelrotor | |
Festwinkelrotor | |
324.000 × g | |
68,4 mm | |
70 | |
16 mm | |
Thermo Scientific™ Sorvall™ WX Ultrazentrifugen | |
99.372 × g |
Kohlefaserverbundmaterial | |
6 x 13,5 ml | |
65.000 U/min | |
21 mm | |
76 mm | |
9,5 lb. (4,31 kg) | |
30° |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Exklusive Sonderangebote für Geräte und Instrumente
Nutzen Sie unser zeitlich begrenztes Angebot an hochwertigen Geräten und Instrumenten, um Ihre Forschungs- und Laborkapazitäten zu verbessern.Aktionscode: 24069Gültig bis zum: 2025-06-30