Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F50L-8 x 39 Festwinkelrotor
Betreiben Sie den Thermo Scientific™ Fiberlite™ F50L-8 x 39 Festwinkelrotor bei Geschwindigkeiten von bis zu 50.000 U/min und einem maximalen RZB-Wert von 266.000 x g.
Marke: Thermo Scientific™ 096-087051
30954.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Betreiben Sie den Thermo Scientific™ Fiberlite™ F50L-8 x 39 Festwinkelrotor bei Geschwindigkeiten von bis zu 50.000 U/min und einem maximalen RZB-Wert von 266.000 x g; die robuste Kohlestofffaserkonstruktion optimiert die Lebensdauer des Rotors.
Fiberlite Rotoren:
- Kürzere Laufzeiten und höhere RZB-Werte dank des geringen Gewichts
- Hohe strukturelle Integrität mit korrosions- und ermüdungsbeständigem Material und widerstandsfähiger Bauweise
- 15 Jahre Garantie
Bestellinformationen:
Röhrchenadapter sind separat erhältlich und für eine Vielzahl von Röhrchen unterschiedlicher Größen verfügbar; erhältlich in Zweierpackungen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebsmitarbeiter.
Kompatibel mit:
Thermo Scientific Sorvall™ WX, Sorvall Discovery™ SE-Serie und Beckman™ Optima L Serie-Zentrifugen.
Empfohlen für:
Differentielle Zentrifugation subzellulärer Partikel
Spezifikation
Fiberlite F50L-8 x 39 Festwinkelrotor | |
Festwinkelrotor | |
266.000 × g | |
95,07 mm | |
80 | |
25 mm | |
Thermo Scientific™ Sorvall™ WX Ultrazentrifugen | |
109.200 × g |
Kohlefaserverbundmaterial | |
8 x 39 ml | |
50.000 U/min | |
43 mm | |
89 mm | |
18,5 lb. (8,3 kg) | |
23° |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Exklusive Sonderangebote für Geräte und Instrumente
Nutzen Sie unser zeitlich begrenztes Angebot an hochwertigen Geräten und Instrumenten, um Ihre Forschungs- und Laborkapazitäten zu verbessern.Aktionscode: 24069Gültig bis zum: 2025-06-30