Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F15 - 8 x 50 cy Festwinkelrotor
Pelletieren Sie mit diesem Festwinkelrotor fraktionelle Proben mit hohem RZB-Wert.
4668.23 CHF
Spezifikation
Typ | Festwinkelrotor |
---|---|
Fassungsvermögen | 8 x 50 ml |
Radius (metrisch) | 104 mm |
K-Faktor | 1381 |
Max. Schlauchlänge | 121 mm |
Produktcode | Marke | Max. Geschwindigkeit | Max. RZB | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Max. Geschwindigkeit | Max. RZB | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10185704
![]() |
Thermo Scientific™
75003663 |
14.500 U/min | 24,446 x G | Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall Legend X1, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1 und SL 40F Zentrifugen |
4668.23 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Pelletieren Sie fraktionelle Proben mit hohem RZB-Wert mit dem Thermo Scientific™ Fiberlite™ F15-8 x 50cy Festwinkelrotor.
Fiberlite Rotor:- Verkürzte Laufzeiten bei höheren RZB-Werten dank Kohlefaserrotoren mit geringem Gewicht
- Sorgt für eine strukturelle Integrität mit korrosions- und ermüdungsbeständiger Bauweise.
- Mit 15 Jahren Garantie
Bestellinformationen:
Adapter sind gesondert erhältlich. Ersatz-O-Ringe (021-085-077) sind ebenfalls erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebspartner.
Kompatibel mit:
Für Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ X1 , XT, Multifuge™ X1, X3 und Thermo Scientific Nalgene™ Flaschen und Röhrchen
Empfohlen für:
Pelletierung von Zellen, Bakterien, subzellulären Fraktionierungen und kleinen Mengen an Nukleinsäuren und Viren.
Hinweis:
†Leistung variiert je nach Zentrifugenmodell.
Spezifikation
Festwinkelrotor | |
104 mm | |
121 mm | |
25° |
8 x 50 ml | |
1381 | |
30 mm |