Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite 250 ml-Flasche
Beschreibung
Thermo Scientific™ 250 ml-Fiberlite Flaschen vereinen einen Nalgene Flaschenkörper mit einem neu entwickelten Fiberlite Verschluss. Diese Flasche ist für Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX Superspeed- und Universalzentrifugen erhältlich.
Eigenschaften
• PPCO und PC
• Längere Lebensdauer im Vergleich zu früheren Thermo Scientific Flaschen – hält 100 Zyklen lang (Kappen + Flaschen)
• Zertifizierungen gemäß USP Klasse VI – Nicht-zytotoxisch
• Die maximalen Drehzahlen passen zu den Rotoren.
• Das ergonomische Design des Griffs erleichtert die Handhabung der Flasche und das Entleeren.
Certifications
Zertifizierungen USP Klasse VI - nicht-zytotoxisch
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 250 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 8,45 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Polycarbonat |
Produktlinie | Fiberlite |
Zertifizierung/Konformität | USP Klasse VI, nicht-zytotoxisch |
Graduated | Nein |
Form | Rund |
Produkttyp | Fiberlite Flasche |
Verschlussmaterial | Polycarbonat |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
809589 | Konformitätsbescheinigung | 28/02/2024 | 010-1496 |
796781 | Konformitätsbescheinigung | 28/02/2024 | 010-1496 |
810387 | Konformitätsbescheinigung | 28/02/2024 | 010-1496 |
806230 | Konformitätsbescheinigung | 28/02/2024 | 010-1496 |
673423 | Konformitätsbescheinigung | 13/08/2021 | 010-1496 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31