Learn More
Fisherbrand™ Delrin™ Half-Size Teströhrchengestelle, 9 x 30 mm
GREENER_CHOICE
Aus einem durchgehenden Guss. Fisherbrand™ Delrin™ Reagenzglasgestelle in halber Größe (9 x 30 mm) sind hochbeständig gegen Hitze und Chemikalien.
Marke:  Fisherbrand™ HS27505D
16.30 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15360430
  • 26.35 CHF / 1 Stück
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Aktionscode 24165 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Glasfaser verstärktes Delrin™ Polyoxymethylen (POM)
  • Bietet höchste chemische und Hitzebeständigkeit (-40 bis +140°C)
  • Autoklavierbar
  • Eingeprägte Koordinaten für die Ausrichtung des Röhrchens
  • Stabiles Design für die Verwendung in Wasserbädern
  • Flacher Markierungsbereich für eine einfachere Identifizierung
Spezifikation
Spezifikation
Teströhrchengestell
Magenta
Fiberglasverstärktes Polyethylen
Tropfenförmige Öffnungen
1
110 x 110 x 85 mm
110 mm
30 mm
Autoklavierbar
Röhrchen (15 bis 50 ml), Röhrchen (30 mm)
9
15 bis 50 ml-Reagenzgläser
8/Pckg.
110 mm
85 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Delrin™ Half-Size Teströhrchengestelle, 9 x 30 mm > Farbe: Magenta, Abmessungen (L x B x H): 110 x 110 x 85 mm