Learn More
Thermo Scientific™ Unterteilungen aus Hartfaserkarton für Ultra- und Kryotiefkühlgeräte
Organisieren Sie mit diesen Boxunterteilungen aus Hartfaser die Aufbewahrung von Fläschchen in Kryoboxen.
Marke:  Thermo Scientific™ AVL6212
39.81 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24332" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11849490
  • 43.59 CHF / 12 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Organisieren Sie die Aufbewahrung von Fläschchen mit den Thermo Scientific™ Hartfaser-Unterteilungen für Ultratiefkühlgeräte und Kryo-Tiefkühlgeräte.
  • Zur Verwendung mit Hartfaser-Aufbewahrungsboxen, um die Box in verschiedene Lagerfächer zum Aufbewahren von Fläschchen zu unterteilen
  • Boxunterteilungen für die Kühl-Lagerung sind in den Rastern 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9 oder 10 x 10 erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
12 Pack
81 (Raster 9 x 9)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Unterteilungen aus Hartfaserkarton für Ultra- und Kryotiefkühlgeräte > Fasst 13 mm Fläschchen (81); Rastergröße: 9 x 9; Packung mit 12 Stück