Learn More
Fisherbrand™ Unterteilungen aus Hartfaserkarton für Ultra- und Kryotiefkühlgeräte
Mit diesen Hartfaser-Trennwänden für Boxen können Sie Fläschchen in Kryo-Boxen organisieren.
Marke: Fisherbrand™ 5958
42.10 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
- Zur Verwendung mit Hartfaser-Aufbewahrungsboxen, um die Box in verschiedene Lagerfächer zum Aufbewahren von Fläschchen zu unterteilen
- Rastereinsätze für Kühlgeräte mit 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9 oder 10 x 10 Positionen erhältlich
Specifications
Fläschchen (100) |
Promotions
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 % -
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.