Learn More
Standard für FIA-Aromen ASTM D 1319 (Nennwert: 15,18 % vol), Paragon Scientific™
Zertifiziertes Referenzmaterial zur Kraftstoffprüfung für die Kalibrierung und Verifizierung von Laborgeräten, die zur Prüfung von Erdölprodukten und Derivaten für Kohlenwasserstoffarten in Flüssigölprodukten durch Fluoreszenzindikatoradsorption ASTM D1319 verwendet werden
Marke: Paragon Scientific CRM-FIKR
Beschreibung
- Zertifiziertes Referenzmaterial für die Fluoreszenzindikatoradsorption
- Hergestellt gemäß ASTM/EN oder IP-Prüfmethoden
- Zertifiziert durch Ringversuch
- Lieferung mit MSDS.
- Manipulationssichere Sicherheitsverpackung.
- 12 Monate Haltbarkeit.
- Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
UN 1223 | |
250 mL |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Kerosine sweetened
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.