Learn More
FGF12 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | FGF12 |
---|---|
Konzentration | 0.27 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16832174
|
Proteintech
13784-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16822174
|
Proteintech
13784-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a member of the fibroblast growth factor (FGF) family. FGF family members possess broad mitogenic and cell survival activities, and are involved in a variety of biological processes, including embryonic development, cell growth, morphogenesis, tissue repair, tumor growth, and invasion. This growth factor lacks the N-terminal signal sequence present in most of the FGF family members, but it contains clusters of basic residues that have been demonstrated to act as a nuclear localization signal. When transfected into mammalian cells, this protein accumulated in the nucleus, but was not secreted. The specific function of this gene has not yet been determined. Two alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been reported.Spezifikation
FGF12 | |
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
P61328, P61329 | |
14167, 2257 | |
FGF12 Fusion Protein Ag4797 | |
Primary | |
-20°C | |
FGF12 |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
FGF 12, FGF12, FGF12B, FHF 1, FHF1, fibroblast growth factor 12, Myocyte activating factor | |
FGF12 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |