Beschreibung
- Geprüftes und zertifiziertes FFP3 Einweg-Atemschutzgerät
- Ohne Ausatemventil
- Die Kopfbänder sorgen für eine sicherere, festere und bequemere Passform
- Die Kopfbänder machen das Tragen von Brillen bequemer und ermöglichen gutes Kompatibilität mit verschiedenen Augenschutzprodukten
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung, EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR |
Design Type | Faltbar |
Einwegprodukt | Ja |
Filtertyp | FFP3 NR |
Material | Gesichtsstück: Polypropylen; Kopfband: synthetisches Gummi; Nasenteil: Metall und Polypropylen |
Produkttyp | Partikel-Atemschutzmaske mit doppelten Kopfbändern |
Größe | One Size |
Mit Ausatemventil | Nein |
Verpackungsart | Einzeln verpackt |
Sterilität | Unsteril |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
FFP3-Einweg-Atemschutzmaske >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur