Learn More
New Source™ FFP2 Einweg-Atemschutzmaske
Click to view available options
Mit Ausatemventil:
Ja
Nein
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
Beschreibung
- Äußere Schichten aus Polypropylen
- Tassenförmig
- 16669272 mit Ausatemventil für mehr Komfort
- 16635042 ohne Ventil
- Kompatibel mit Schutzbrillen/Brillen, reduziert Beschlagen durch konturiertes Design
- Das verstellbare Nasenstück aus weichem Schaumstoff sorgt für eine individuelle Passform und erhöht so den Tragekomfort
- Die Dichtung verschließt Durchlass um die Kanten
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung, EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D |
Farbe | Weiß |
Design Type | Schalenförmig |
Einwegprodukt | Ja |
Material | Antibakterielle Baumwolle, Vliesstoff |
Produkttyp | Partikel-Atemschutzmaske mit doppelten Kopfbändern |
Größe | Universal |
Mit Ausatemventil | Nein |
Filtereffizienz | FFP2 NR D |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schutz gegen Staub und Nebel in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen und anderen schädlichen Umgebungen |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Handbooks
Disposable Respirator Face Masks
DateigrößeVersion: 237.1 kB
Disposable Respirator Face Masks
DateigrößeVersion: 239.3 kB
Disposable Respirator Face Masks
DateigrößeVersion: 287.5 kB
Disposable Respirator Face Masks
DateigrößeVersion: 249 kB
Product Information
Product Information
BMS Graphene Free
DateigrößeVersion: 319.3 kB
BSI Test Certificate FFP2
DateigrößeVersion: 824.6 kB
Instructions
FFP1 FFP2 FFP3 Instructions For Use
DateigrößeVersion: 2.1 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
New Source™ FFP2 Einweg-Atemschutzmaske >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur