Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, Value
Gibco fötale Kälberseren liefern ausgezeichneten Wert für grundlegende Zellkulturen, Spezialforschung und spezifische Assays. Hat mit gleichbleibender Qualität und preisgekröntem Support das Vertrauen der Forscher gewonnen, wird Forschungsbedarf und den Budgetanforderungen gerecht
Marke: Gibco™ A5209401
52.49 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Gibco fötale Kälberseren liefern ausgezeichneten Wert für Zellkulturen, Spezialforschung und spezifische Assays
- Hat das Vertrauen der Forscher mit gleichbleibender Qualität und preisgekrönter Unterstützung gewonnen, die dem Forschungsbedarf und den Budgetanforderungen gerecht wird
- ISO 13485-zertifiziert, wird in Einrichtungen mit FDA-Zulassung verarbeitet
- Gibco Flaschen sind unter Abzugshauben leichter zu verwenden, reduzieren das Kontaminationsrisiko und unterstützen Sie bei der konsistenteren Züchtung von Zellkulturen.
- Der abziehbare Aufkleber auf dem Etikett bietet eine praktische Referenz für Chargennummer und Verfallsdatum
- Seren für Zellkulturen mit robusten Zelllinien, ein guter Wert für die Grundlagenforschung
Spezifikation
Unter –10 °C lagern. | |
Fötal | |
Flasche | |
50 ml | |
Dreifach gefiltert, 0.1 μm | |
≤20 EU/ml | |
No | |
Wert | |
Trockeneis | |
No |
Rind/Bovine | |
Informationen zum spezifischen Ursprung finden Sie im Analysenzertifikat (CoA) | |
Fötales Kälberserum | |
Steril | |
Bis zu 50 Qualitätstests einschließlich Tests auf 9CFR-Viren*, Endotoxin, Leistung (*Bitte beachten: Bei Herstellung in Großbritannien 9CFR-Kompletttest außer auf Tollwut & Blauzungenvirus für Kaninchen, das über EMA getestet wird) | |
Weniger Verschwendung | |
≤25 mg/dl | |
One Shot™ | |
USDA-Sicherheitstests für mexikanische und australische Herkunft wurden durchgeführt |
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.