Learn More
Gibco™ Fötales Kälberserum, Tet-System-zugelassen, USDA-zugelassene Regionen
Das Gibco Tet-System-zugelassene FBS ist für Zellkulturanwendungen mit Tetracyclin- und Tetracyclinderivat-regulierten Genexpressionssystemen formuliert. Zellbasierte Assays, die die Anwesenheit von Tetracyclin- und Tetracyclin-Analoga erkennen, werden zur Auswahl von FBS verwendet, das den höchsten Induktionsbereich liefert.
115.00 CHF - 904.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 13485-zertifiziert
Klassifikation Wert
Inhalt und Lagerung < -10 °C
Spezies Rind/Bovine
Zelltyp Zur Verwendung für eine Vielzahl von Zellarten, insbesondere für empfindliche Zelllinien
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Format Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Format Preis Menge & Verfügbarkeit  
16866796
Unterlagen ansehen
Gibco™
A4736301
50 mL Flasche
115.00 CHF
50 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16876796
Unterlagen ansehen
Gibco™
A4736401
500 ml Flasche
904.00 CHF
500 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Gibco Tet system-approved FBS is formulated for cell culture applications using tetracycline- and tetracycline derivative-regulated gene expression systems. Cell-based assays that detect the presence of tetracycline and tetracycline analogs are used to select FBS that delivers the highest range of induction.
  • Designed to ensure the absence of detectable tetracycline and its derivatives that may interfere with accurate regulation of gene expression
  • Functional testing provides confidence that unintended tetracyline gene expression will not result
  • Sera Category: Specialty
Spezifikation
Spezifikation
ISO 13485-zertifiziert
< -10 °C
Zur Verwendung für eine Vielzahl von Zellarten, insbesondere für empfindliche Zelllinien
Mexiko
Fötales Kälberserum
Dreifach gefiltert, 0.1 μm
Nachhaltige Verpackung
Wert
Wert
Rind/Bovine
Fötal
Tet-System-zugelassen
Steril
< 50 EU/ml (routinemäßiger Spiegel < 10 EU/ml)
<25 mg/dl
gefroren
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 3 Jahre
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Fötales Kälberserum, Tet-System-zugelassen, USDA-zugelassene Regionen