Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, Tet system approved, US origin
Gibco Tet system-approved FBS is formulated for cell culture applications using tetracycline- and tetracycline derivative-regulated gene expression systems.
Marke: Gibco™ A4736101
93.80 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
96.00 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
- Zum Sicherstellen der Abwesenheit von nachweisbarem Tetracyclin und seinen Derivaten, die die genaue Regulation der Genexpression beeinträchtigen können
- Funktionstests geben das Vertrauen, dass keine unbeabsichtigte Tetracylin-Genexpression auftritt
- Serumkategorie: Spezial
- Endotoxin-Gehalt: ≤ 5 EU/ml
- Hämoglobin-Spiegel: ≤ 15 mg/dl
Spezifikation
Premium | |
Rind/Bovine | |
Fötal | |
Flasche | |
Fötales Kälberserum | |
Steril | |
Premium | |
< 5 EU/ml | |
<15 mg/dl | |
Gefroren/Trockeneis |
<-10 °C | |
Zur Verwendung für eine Vielzahl von Zellarten, insbesondere für empfindliche Zelllinien | |
Vereinigte Staaten | |
Tet-System-zugelassen | |
50 mL | |
Dreifach gefiltert, 0.1 μm | |
Erfüllt die USP/EP-Richtlinien mit bis zu 91 harmonisierten Qualitätsspezifikationsprüfungen | |
Nachhaltige Verpackung | |
Premium |
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.