Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, Premium Plus
Gibco Premium Plus, our most defined FBS provides consistent cell growth for sensitive cell lines requiring the lowest viral risk. Premium Plus is ideal for use in biomanufacturing processes and diagnostic cell culture research requiring the most stringent quality profile, including an extensive biochemical and hormonal profile. We offer a variety of Sera including Gamma Irradiated and Heat-Inactivated.
Marke:  Gibco™ A5669501
162.45 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17964721
  • 176.00 CHF / 50 Milliliter
Lager vorrätig
Beschreibung
Gibco fetal bovine sera offer excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements.
Sera category: Premium Plus
  • Use for a broad range of cell types, especially sensitive cell lines
  • Our most characterized serum with the lowest endotoxin and hemoglobin levels
  • Endotoxin level: ≤5 EU/mL
  • Hemoglobin level: ≤20 mg/dL
  • Origin: Refer to CoA for specific origin (US, Australia, New Zealand)
  • US Department of Agriculture (USDA) safety tested for the absence of bluetongue and akabane from countries that are USDA-approved for importation into the US
Gibco Serum Delivers
  • ISO 13485-certified; processed in FDA-registered facilities
  • Triple filtered at 0.1 μm
  • Gibco bottle easier to use in hood, reduces risk of contamination and helps improve consistency
  • Peel-off sticker on label provides handy reference for lot number and expiration date recording in lab notebook
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU2744023RP Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA5669501,A5669502
ChargennummerU2761919P Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA5669501,A5669502
ChargennummerN2831384P Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA5669501,A5669502
ChargennummerA2910158RP Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberA5669501,A5669502
ChargennummerU2884472RP Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberA5669501,A5669502
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Fetal Bovine Serum, Premium Plus > Quantity: 50 mL, Format: One Shot™, Gamma Irradiated: No, Heat Inactivated: Yes
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.