Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, Premium Plus
Gibco Premium Plus, our most defined FBS provides consistent cell growth for sensitive cell lines requiring the lowest viral risk. Premium Plus is ideal for use in biomanufacturing processes and diagnostic cell culture research requiring the most stringent quality profile, including an extensive biochemical and hormonal profile. We offer a variety of Sera including Gamma Irradiated and Heat-Inactivated.
Marke: Gibco™ A5669801
874.54 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
898.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24071" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Gibco fetal bovine sera offer excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements.
Sera category: Premium Plus
- Use for a broad range of cell types, especially sensitive cell lines
- Our most characterized serum with the lowest endotoxin and hemoglobin levels
- Endotoxin level: ≤5 EU/mL
- Hemoglobin level: ≤20 mg/dL
- Origin: Refer to CoA for specific origin (US, Australia, New Zealand)
- US Department of Agriculture (USDA) safety tested for the absence of bluetongue and akabane from countries that are USDA-approved for importation into the US
Gibco Serum Delivers
- ISO 13485-certified; processed in FDA-registered facilities
- Triple filtered at 0.1 μm
- Gibco bottle easier to use in hood, reduces risk of contamination and helps improve consistency
- Peel-off sticker on label provides handy reference for lot number and expiration date recording in lab notebook
Spezifikation
Store at ≤-10°C. | |
Fötal | |
Gefroren | |
Fetal Bovine Serum | |
Standard (sterilfiltriert) | |
Dreifach gefiltert, 0.1 μm | |
Triple-filtered, 0.1 μm | |
≤5 EU/mL | |
Ja | |
Trockeneis | |
No |
Rind/Bovine | |
Informationen zum spezifischen Ursprung finden Sie im Analysenzertifikat (CoA) | |
Flasche | |
500 mL | |
Steril | |
Premium Plus | |
Up to 70 quality tests including EMA virus testing; USP/EP mycoplasma, endotoxin, performance; biochemical/hormonal profiling; Oritain fingerprinting | |
Weniger Abfall | |
≤20 mg/dL | |
USDA Safety Testing Performed for Australian origins |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A2883293RP | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | A5669801 |
U2761919P | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A5669801 |
U2819196RP | Analysenzertifikat | 28/01/2025 | A5669801 |
U2842581RP | Analysenzertifikat | 28/01/2025 | A5669801 |
U2858498P | Analysenzertifikat | 27/01/2025 | A5669801 |
Aktionen
-
Thermo Scientific Nunc
,
Thermo Scientific Nalgene
,
Gibco
,
Invitrogen
,
Thermo Scientific
Zellbiologie Promotion
Entdecken Sie, wie Sie Ihre Ersparnisse maximieren und Ihre Forschung mit unseren Spitzenprodukten von Gibco und Thermo Scientific auf die nächste Stufe heben können.Aktionscode: 24071Gültig bis zum: 2025-12-31
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.