Learn More
Corning™ Fetal Bovine Serum, Premium, New Zealand Origin
Collected at government registered facilities in New Zealand
1310.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | -40°C to -10°C |
---|---|
Spezies | Rind |
Herkunftsland | Neuseeland |
Form | Flüssig |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Menge | Serum Treatment | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Serum Treatment | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17162454
![]() ![]() |
Corning™
35-098-CV |
500 mL | Gamma-irradiated |
1310.00 CHF
635 Gramm |
Verfügbar ab: 08-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Exported from the country of origin accompanied with a Veterinarian Health Certificate and imported under a USDA-APHIS issued import permit.
- True pooled and is triple 0.1 micron sterile filtered that passes sterility, mycoplasma, and 9CFR viral testing requirements.
- Validated process used to heat inactivate serum at 56°C ± 2°C for 30 minutes via bulk inactivation of entire lot in the pooling tank or individual bottles in a water bath.
Spezifikation
-40°C to -10°C | |
Neuseeland | |
Steril |
Rind | |
Flüssig | |
New Zealand Origin |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 60 months
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Fetal Bovine Serum, Premium, New Zealand Origin