Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum (FBS), Premium
Gibco fötale Kälberseren bieten einen ausgezeichneten Wert für die Zellkultur, die Spezialforschung und spezifische Assays. Sie erhalten das Vertrauen von Forschern mit gleichbleibender Qualität und prämierter Unterstützung, die Ihren Forschungsanforderungen und Ihrem Budget gerecht wird.
Marke: Gibco™ A5670402
1174.20 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Gibco fetal bovine sera offer excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements.
Sera category: Premium
- Use for general cell culture with common cell lines
- Low endotoxin and hemoglobin levels
- Endotoxin level: <10 EU/mL
- Hemoglobin level: <25 mg/dL
- Origin: refer to CoA for specific origin. All products may not be available in all regions due to importation regulations.
- US Department of Agriculture (USDA) safety tested for the absence of bluetongue and akabane from countries that are USDA-approved for importation into the US
Gibco serum delivers
- ISO 13485–certified; processed in FDA registered facilities
- Triple-filtered at 0.1 μm
- Gibco bottle easier to use in hood; helps reduce risk of contamination and improve consistency
- Peel-off sticker on label provides handy reference for lot number and expiration date recording in lab notebook
Spezifikation
Store at ≤-10°C. | |
Fötal | |
Gefroren | |
Fetal Bovine Serum | |
Steril gefiltert | |
Premium | |
≤10 EU/mL | |
No | |
Premium | |
No |
Rind/Bovine | |
Informationen zum spezifischen Ursprung finden Sie im Analysenzertifikat (CoA) | |
Flasche | |
10 x 50 mL | |
Dreifach gefiltert, 0.1 μm | |
Up to 60 quality tests including 9CFR virus testing, endotoxin, and performance | |
Weniger Verschwendung | |
≤25 mg/dl | |
Trockeneis |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
U2744029RP | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A5670401,A5670402 |
U2877734P | Analysenzertifikat | 27/01/2025 | A5670401,A5670402 |
U2924321RP | Analysenzertifikat | 27/01/2025 | A5670401,A5670402 |
U2883605RP | Analysenzertifikat | 26/01/2025 | A5670401,A5670402 |
C2930772RP | Analysenzertifikat | 26/01/2025 | A5670401,A5670402 |
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.