Learn More
Gibco™ Fötales Kälberserum, dialysiert, Herkunftsland: USA
Gibco™ fötale Rinderseren bieten einen ausgezeichneten Wert für die allgemeine Zellkultur, die Spezialforschung und spezifische Assays. Sie erhalten das Vertrauen von Forschern mit gleichbleibender Qualität und prämierter Unterstützung, die Ihren Forschungsanforderungen und Ihrem Budget gerecht wird
147.00 CHF - 1162.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C Versandbedingungen: Gefroren |
---|---|
Age | Fötal |
Herkunftsland | Vereinigte Staaten |
Form | Flüssig |
Produkttyp | Fötales Kälberserum |
Produktcode | Marke | Menge | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15605639
![]() |
Gibco™
A3382001 |
50 mL | One Shot |
147.00 CHF
50 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11520646
![]() |
Gibco™
26400044 |
500 mL | Flasche |
1162.00 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Serum-Kategorie: Spezial
- Herkunft: Vereinigte Staaten
- Endotoxin-Gehalt: ≤ 50 EU/ml (Spezifikation wird überprüft und aufgezeichnet; routinemäßige Konzentration ≤ 10 EU/ml).
- Hämoglobin-Spiegel: ≤25 mg/dl
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Spezifikation
Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C Versandbedingungen: Gefroren |
|
Vereinigte Staaten | |
Fötales Kälberserum | |
gefroren |
Fötal | |
Flüssig | |
Dialysiert |
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.