Learn More
Ferrocen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11354949
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ferrocen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354949
250 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Artikelnummer. 11354949
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 087202.30
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Ferrocene is used as a catalyst for carbon nanotubes and for rocket propellants. It is also used in the fuel for petrol engines, gasoline antiknock, luminous sensitive materials and exhibit anticancer activity. It acts as a photosensitive catalyst and promote the photochemical degadation of plastic films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Verpackt unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102-54-5
Summenformel C10H10Fe
Molekulargewicht (g/mol) 186.04
MDL-Nummer MFCD00001427
InChI-Schlüssel DFRHTHSZMBROSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrocene, bis cyclopentadienyl iron
PubChem CID 25199998
IUPAC-Name Ferrocene
SMILES [Fe].c1cccc1.c1cccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ferrocene
Schmelzpunkt 173°C to 174°C
Farbe Gelb bis orange
Siedepunkt 249°C
Geruch Characteristic
Menge 250 g
UN-Nummer UN1325
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Merck Index 14,4037
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in organic solvents.
Formelmasse 186.04
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ferrocene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Dicyclopentadienyl iron
Name des Produkts
Ferrocen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >