Learn More
Ferrocen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10224820
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ferrocen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10224820 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10224820
Marke: Thermo Scientific Acros 119141000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 102-54-5 | C10H10Fe | 186.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102-54-5
Summenformel C10H10Fe
Molekulargewicht (g/mol) 186.04
MDL-Nummer MFCD00001427
InChI-Schlüssel DFRHTHSZMBROSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrocene, bis cyclopentadienyl iron
PubChem CID 25199998
IUPAC-Name Cyclopenta-1,3-dien;eisen
SMILES [Fe].c1cccc1.c1cccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ferrocene
Schmelzpunkt 173.0°C to 176.0°C
Farbe Braun-Orange
Siedepunkt 249.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Merck Index 15,4064
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and benzene
Sublimationspunkt 0100.0°C
Formelmasse 186.04
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Pellets
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0429722 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/11/2023 Catalog Number119140025,119141000,119145000
ChargennummerA0433918 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/09/2021 Catalog Number
ChargennummerA0402115 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/04/2021 Catalog Number119140025,119141000,119145000
ChargennummerA0428175 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/03/2021 Catalog Number119140025,119141000,119145000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ferrocene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Name des Produkts
Ferrocen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >