Learn More
Thermo Scientific™ TopVision Agarose
TopVision Agarose ist hochgereinigte Agarose, die für die analytische und präparative Elektrophorese von Nukleinsäuren geeignet ist.
Marke:  Thermo Scientific™ R0492
577.54 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
594.96 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10588360
  • 888.00 CHF / 500 Gramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific TopVision Agarose verspricht eine optimale Konzentration zwischen 0,7 bis 2 % in allen üblichen Puffersystemen. Es handelt sich um eine hochgereinigte Agarose mit sehr niedrigen EEO-Werten, die durch strenge Qualitätskontrollverfahren zertifiziert sind.
Thermo Scientific TopVision Agarose bietet zwischen 0.7 bis 2 % optimale Konzentration in allen üblichen Puffersystemen. Es handelt sich um eine hochgereinigte Agarose mit sehr niedrigen EEO-Werten, die durch strenge Qualitätskontrollverfahren zertifiziert sind.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Agarose-Gel
88 °C
500 g
100 bp bis >30 kb
TopVision
Gelelektrophorese
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TopVision Agarose > 500 g