Learn More
Thermo Scientific™ T7 RNA Polymerase (20 U/μl)
Thermo Scientific™ T7-RNA-Polymerase ist eine DNA-abhängige RNA-Polymerase mit strikter Spezifität für ihre doppelsträngigen Promoter.
67.00 CHF - 265.00 CHF
Spezifikation
Polymerase T7-RNA-Polymerase
Konzentration 20 U/µl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Konzentration Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Konzentration Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10610301
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
EP0111
20 U/µl 5000 U
67.00 CHF
5000 Einheiten
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10212610
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
EP0112
20 U/µl 5 x 5000 U
265.00 CHF
25000 Einheiten
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Bakteriophagen-T7-RNA-Polymerase ist eine DNA-abhängige RNA-Polymerase mit strikter Spezifität für ihren doppelsträngigen Promotor.
Sie katalysiert die 5'=>3'-Synthese von RNA entweder an einzelsträngiger oder doppelsträngiger DNA, die ihrem Promoter nachgelagert ist.
  • Enthält modifizierte Nukleotide (z. B. mit Aminoallyl, Biotin, Fluorescein und Digoxigenin-markierte Nukleotide)
Empfohlen für:
Synthese von nicht markierter und markierter RNA, verwendbar für: zur Hybridisierung, In-vitro-RNA-Translation; als aRNA, siRNA, Substrat in RNase-Protektionsassays, Template für genomische DNA-Sequenzierung.
Hinweis:
Konsensus-Promoter-Sequenzen: TAATACGACTCACTATA G GGAGA. Die in Fettschrift dargestellte Position (+1) zeigt das erste Nukleotid, das während der Transkription in die RNA eingebaut wird. Nur Basen an dieser Position bis +3 sind entscheidend für die Transkription, und sie müssen eine G- bzw. Purin-Base sein.
Spezifikation
Spezifikation
T7-RNA-Polymerase
20 U/µl
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ T7 RNA Polymerase (20 U/μl)