Learn More
Thermo Scientific™ T7 promoter Sequencing Primer, 20-mer
Zur Sequenzierungen von DNA-Fragmenten in gängigen Klonierungsvektoren wie z. B. pTZ19R, pTZ57R und pBluescript II, beginnend an entsprechenden Promotorsequenzen der RNA-Polymerase.
Marke: Thermo Scientific™ SO118
50.55 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Transkription-Promotor-Sequenzierprimer sind einzelsträngige Oligonukleotide mit 5'- und 3'-Hydroxylenden. Die Primer sind komplementär zu den entsprechenden Promotorbereichen von SP6, T3 oder T7 RNA-Polymerase. Die Primer werden als wässrige Lösungen mit 10 μM geliefert.
Die Primer sind komplementär zu den entsprechenden Promotorbereichen von T7-RNA-Polymerase. Die Primer werden als 10 μM wässrige Lösungen geliefert.
Spezifikation
SP6, T3, T7 | |
T7 promoter Sequencing Primer, 20-mer, 10 μM Store at –20°C. |
|
10 μM | |
10 μM | |
Sequenzierung |
Sequenzierprimer | |
Trockeneis | |
T7. | |
pTZ19R, pTZ57R, pBluescript II | |
Flüssig |