Learn More
Thermo Scientific™ T4-Polynukleotid-Kinase (10 U/μl)
T4-Polynukleotid-Kinase (T4-PNK) katalysiert den Transfer von Gamma-Phosphat von ATP zur 5'-OH-Gruppe der Oligonukleotide, ss und dsDNA und RNA.
74.00 CHF - 309.00 CHF
Spezifikation
Konzentration | 10 U/μl |
---|---|
Enzym | T4 Polynukleotid-Kinase |
Kompatibler Puffer | 10x Reaktionspuffer |
Produkttyp | T4 Polynukleotid-Kinase |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10120670
|
Thermo Scientific™
EK0031 |
500 E |
74.00 CHF
500 Einheiten |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10531061
|
Thermo Scientific™
EK0032 |
2500 E |
309.00 CHF
2500 Einheiten |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
T4 Polynukleotide Kinase (T4 PNK) katalysiert die Übertragung des Gammaphosphats von ATP auf die 5'-OH-Gruppe einzel- und doppelsträngiger DNA und RNA, von Oligonukleotiden oder von Nukleosid-3'-Monophosphaten (Vorwärtsreaktion) Die Reaktion ist reversibel. In Anwesenheit von ADP zeigt T4 Polynucleotide Kinase 5'-Phosphatase-Aktivität und katalysiert den Austausch von Phosphatgruppen zwischen 5'-P-oligo-Polynukleotiden und ATP (Austauschreaktion).
Das Enzym ist auch eine 3'-Phosphatase.
Highlights
- Aktiv in Thermo Scientific Restriktionsenzyms-, RT- und T4 DNA Ligase- Puffern
Spezifikation
10 U/μl | |
T4 Polynukleotid-Kinase | |
10x Reaktionspuffer | |
T4 Polynukleotid-Kinase |