Learn More
Thermo Scientific™ T3 RNA Polymerase, HC (≥100 U/μL)
Thermo Scientific™ Fermentas T3-RNA-Polymerase ist eine DNA-abhängige RNA-Polymerase mit strikter Spezifität für ihre jeweiligen doppelsträngigen Promoter.
Marke:  Thermo Scientific™ EP0103
161.88 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10680101
  • 241.00 CHF / 10000 Einheiten
Verfügbar ab: 19-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Fermentas Bakteriophage T3-RNA-Polymerase ist eine DNA-abhängige RNA-Polymerase mit strikter Spezifität für ihre jeweiligen doppelsträngigen Promoter.
Katalysiert die 5'=>3'-Synthese von RNA entweder an einzelsträngiger oder doppelsträngiger DNA, die ihrem Promoter nachgelagert ist.
  • Enthält modifizierte Nukleotide (z. B. mit Aminoallyl, Biotin, Fluorescein und Digoxigenin markierte Nukleotide)
Empfohlen für:
Synthese von nicht markierter und markierter RNA für die folgenden Verwendungsmöglichkeiten: Hybridisierung (1), In-Vitro-RNA-Translation (2); als aRNA (3), siRNA (4), Substrat in RNase-Schutz-Assays (5), Template für die Sequenzierung genomischer DNA.
Hinweis:
Promoter-Konsensussequenzen: AATTAACCCTCACTAAA G GGAGA–T3 TAATACGACTCACTATA G GGAGA–T7 ATTTAGGTGACACTATA G AAGNG–SP6 Die in Fettschrift dargestellte Position (+1) zeigt das erste Nukleotid, das während der Transkription in die RNA inkorporiert wird. Nur Basen an dieser Position bis +3 sind entscheidend für die Transkription, und sie müssen eine G- bzw. Purin-Base sein (9).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
T3-RNA-Polymerase
10000 U
200 U/µl
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2799893 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberEP0103
Chargennummer2921874 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberEP0103
Chargennummer2984588 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberEP0103
Chargennummer2940807 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberEP0103
Chargennummer2946442 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberEP0103
Name des Produkts
Thermo Scientific™ T3 RNA Polymerase, HC (≥100 U/μL) > größer als 100 Units/μl, HC, 10.000 Units