Learn More
Thermo Scientific™ SP6 RNA Polymerase, HC (≥100 U/μL)
Thermo Scientific™ SP6-RNA-Polymerase ist eine DNA-abhängige RNA-Polymerase mit strikter Spezifität für ihre doppelsträngigen Promoter.
Marke: Thermo Scientific™ EP0133
223.65 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Bakteriophage SP6-RNA-Polymerase ist eine DNA-abhängige RNA-Polymerase mit strikter Spezifität für ihre doppelsträngigen Promoter.
Katalysiert die 5'=>>3'-Synthese von RNA entweder an einzelsträngiger oder doppelsträngiger DNA, die ihrem Promoter nachgelagert ist.- Enthält modifizierte Nukleotide (z. B. mit Aminoallyl, Biotin, Fluorescein und Digoxigenin markierte Nukleotide)
Empfohlen für:
Synthese von nicht markierter und markierter RNA für die folgenden Verwendungsmöglichkeiten: Hybridisierung (1), In-Vitro-RNA-Translation (2); als aRNA (3), siRNA (4), Substrat in RNase-Schutz-Assays (5), Template für die Sequenzierung genomischer DNA.
Hinweis:
Promoter-Konsensussequenzen: AATTAACCCTCACTAAA G GGAGA - T3 TAATACGACTCACTATA G GGAGA - T7 ATTTAGGTGACACTATA G AAGNG - SP6 Die in Fettschrift dargestellte Position (+1) zeigt das erste Nukleotid, das während der Transkription in die RNA inkorporiert wird. Nur Basen an dieser Position bis +3 sind entscheidend für die Transkription, und sie müssen eine G- bzw. Purin-Base sein (9).
Spezifikation
SP6-RNA-Polymerase | |
1000 U |