Learn More
Thermo Scientific™ RNase T1 (1000 U/μl)
RNase T1 ist eine Endoribonuklease, die speziell einzelsträngige RNA in G-Rückständen degradiert.
129.00 CHF - 488.00 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10314820
|
Thermo Scientific™
EN0541 |
100.000 E |
129.00 CHF
100000 Einheiten |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10621621
|
Thermo Scientific™
EN0542 |
500.000 E |
488.00 CHF
500000 Einheiten |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Thermo Scientific Rnase T1 ist eine Endoribonuklease, die spezifisch einzelsträngige RNA bei G-Rückständen degradiert (siehe Abbildung 1 in den unterstützenden Daten). Sie spaltet die Phosphodiesterbindung zwischen dem 3'-Guanyl-Rückstand und dem 5'-OH-Rückstand benachbarter Nukleotide unter Bildung von entsprechendem zwischenliegendem 2', 3'-zyklischem Phosphat. Die Reaktionsprodukte sind 3'-GMP und Oligonukleotide mit einem terminalen 3'-GMP.
RNase T1 erfordert keine Metallionen zur Aktivität.
Anwendungen- Entfernung von RNA aus DNA-Präparationen
- RNA-Sequenzierung
- Ribonuklease Schutz-Assays. Zur Verwendung in Verbindung mit RNase A
- Entfernung von RNA aus Präparationen rekombinanter Proteine
- Bestimmung des Niveaus der in vitro synthetisierten RNA-Transkripte aus DNA-Vorlagen, die eine “G-lose Kassette enthalten”
Spezifikation
1000 U/μl | |
RNase | |
RNase T1 |