Learn More
Thermo Scientific™ RNase H (5 U/μl)
Die Endoribonuklease Ribonuklease H (RNase H) degradiert spezifisch den RNA-Strang in RNA-DNA-Hybriden.
307.00 CHF - 1206.00 CHF
Spezifikation
Konzentration | 5 U/μl |
---|---|
Enzym | RNase |
Kompatibler Puffer | 10x Reaktionspuffer |
Produkttyp | RNase H |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10334860
|
Thermo Scientific™
EN0201 |
100 U |
307.00 CHF
100 Einheiten |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10519310
|
Thermo Scientific™
EN0202 |
500 E |
1206.00 CHF
500 Einheiten |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Ribonuklease H (Rnase H) degradiert spezifisch den RNA-Strang in RNA-DNA-Hybriden Hydrolysiert keine Phosphodiesterbindungen in einsträngiger und doppelsträngiger DNA und RNA.
Anwendungen- Entfernung von mRNA vor der Synthese der cDNA des zweiten Stranges
- RT-PCR und qRT-PCR: Entfernung von RNA nach der cDNA-Synthese des ersten Stranges
- Entfernung der Poly(A)-Sequenzen von mRNA nach der Hybridisierung mit Oligo(dT)
- Ortsspezifische Spaltung von RNA
- Untersuchungen von In-vitro-Polyadenylierungsreaktionsprodukten
Spezifikation
5 U/μl | |
RNase | |
10x Reaktionspuffer | |
RNase H |