Learn More
Thermo Scientific™ RevertAid Erststrang-cDNA-Synthesekit
Führen Sie mit diesem kompletten Synthesesystem eine effiziente Synthese von Erststrang-cDNA aus RNA-Matrizen durch.
Marke:  Thermo Scientific™ K1621
110.67 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10680471
  • 166.00 CHF / 20 Reaktionen
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Das RevertAid Erststrang cDNA-Synthesekit ist ein Komplettsystem für die effiziente Synthese von Erststrang-cDNA aus RNA-Templates. Das Kit eignet sich für die Synthese von cDNA bis zu 13 kb. Der im Kit enthaltene RiboLock RNase-Inhibitor schützt RNA-Templates wirksam vor Abbau.
Das RevertAid Erststrang-cDNA-Synthese-Kit enthält sowohl Oligo(dT)18- als auch Random-Hexamer-Primer. Der Oligo(dT)18-Primer bindet selektiv an den Poly(A)-Schwanz der mRNA. Für Random-Hexamer-Primer ist ein Poly(A)-Ende nicht erforderlich. Sie können daher auch für die Transkription der Bereiche am 5'-Ende der mRNA oder für die cDNA-Synthese von RNA-Arten ohne Poly(A)-Ende (z. B. MikroRNAs) verwendet werden. Es können auch genspezifische Primer eingesetzt werden.
Das Kit umfasst RevertAid Reverse Transkriptase, die im Vergleich zur reversen AMV-Transkriptase eine niedrigere RNase-H-Aktivität aufweist. Der im Kit enthaltene rekombinante RiboLock RNase-Inhibitor schützt die RNA-Matrize wirksam vor Abbau. Er ist vollständig kompatibel mit der reversen Transkriptionsreaktion, da er die Aktivität bis zu einer Temperatur von 55 °C aufrecht erhält. Der Oligo(dT)18-Primer bindet selektiv an den Poly(A)-Schwanz der mRNA. Für die Random-Hexamer-Primer ist die Gegenwart von Poly(A) nicht erforderlich. Daher können sie für die Transkription der 5-Endregionen von mRNA oder die cDNA-Synthese mittels RNA ohne Poly(A)-Schwanz (z. B. MikroRNA) verwendet werden. Es können auch genspezifische Primer eingesetzt werden. Der erste Strang der cDNA kann direkt als Templat bei der PCR (siehe RT-PCR-Protokoll), RT-PCR oder Synthese von Zweitstrang-cDNA (siehe Protokoll) eingesetzt werden.
  • Erststrang-cDNA in voller Länge bis zu 13 kb
  • Höhere Reaktionstemperaturen im Bereich von 42 bis 50 °C
  • Rekombinanter RiboLock RNase-Inhibitor im Lieferumfang enthalten
  • Komplett—Oligo(dT)18 und Random-Hexamer-Primer sind im Kit enthalten
Empfohlen für:
cDNA-Erststrangsynthese für RT-PCR und Real-Time RT-PCR (1, 2); Erstellung von Bibliotheken von Volllängen-cDNA; Herstellung von Sonden für die Hybridisierung; aRNA-Synthese
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Das RevertAid First Strand cDNA-Synthese-Kit enthält RevertAid Reverse Transkriptase, RiboLock RNase-Inhibitor, 5X Reaktionspuffer, dNTP-Mix, Oligo(dT)18-Primer, Random-Hexamer-Primer, GAPDH-Kontroll-RNA, 10 μmol GAPDH-Vorwärtsprimer, 10 μmol GAPDH-Rückwärtsprimer und nukleasefreies Wasser.
Bei -20 °C lagern.
60 min
42 °C
RevertAid
Trockeneis
Erststrang-cDNA
Separate Komponenten
Bis 13 kb
Kit
Reverse Transkription
20 reactions
Ja
RT-PCR
20 Reaktionen
Reverse Transkription
RNA
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2838919 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberK1621
Chargennummer2799709 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK1621
Chargennummer2799798 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK1621
Chargennummer2799647 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK1621
Chargennummer2799673 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK1621
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ RevertAid Erststrang-cDNA-Synthesekit > Für 20 Reaktionen