Learn More
Thermo Scientific™ pUC57 DNA
Führen Sie Klonierungen und Sequenzierungen von Insert-DNA durch und erzeugen Sie verschachtelte Deletionen mit ExoIII, indem Sie diese doppelsträngige geschlossene, kreisförmige Plasmid-DNA mit hoher Kopienzahl verwenden.
Marke: Thermo Scientific™ SD0171
69.94 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
70.00 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Das Plasmid pUC57 mit 2.710 bp Länge ist ein Derivat von pUC19. pUC57 MCS enthält 6 Restriktionsstellen mit hervorstehenden 3'-Enden, die gegen E. coli-Exonuklease III resistent sind Dieser Vektor wurde für das Klonen und die Erzeugung von ExoIII-Deletionen entwickelt. Die genauen Positionen der genetischen Elemente sind auf der Karte dargestellt (Terminierungscodons enthalten). Die DNA-Replikation beginnt an der Position 890 (± 1) und verläuft in der angegebenen Richtung. Der Code für bla-Gennukleotide 2.510–2.442 (kompl.-Strang) für ein Signalpeptid.
Überblick
- Über 90 % in der superhelikalen Form
- Isoliert aus E. coli (dam+, dcm+)
- Chromatographisch aufgereinigt mit geschützter Technologie des Herstellers
Spezifikation
Restriktionsenzym/MCS | |
DNA | |
Klonierung | |
50 μg |
0,5 μg/μl | |
DNA | |
DNA | |
pUC57 |