Learn More
Thermo Scientific™ pUC18 DNA Artikelnummer.: 10659320
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ pUC18 DNA
Artikelnummer. 10659320 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
50 μg, 50 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 10659320
Marke: Thermo Scientific™ SD0051
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Optimieren Sie die Klonierung mit dieser doppelsträngigen, geschlossen zirkulären Plasmid-DNA, mit hoher Kopienzahl und 2.686 bp mit einer relativen Molekülmasse von 1,74 x 106 Da, die aus E. coli isoliert wurde.
pUC18- und pUC19-Vektoren sind kleine E. coli-Plasmide mit hoher Kopienanzahl und 2.686 bp Länge. Sie sind identisch, mit dem Unterschied, dass sie mehrere Klonierungsstellen (MCS) enthalten, die in entgegengesetzten Ausrichtungen angeordnet sind.
Besondere Eigenschaften
  • Chromatographisch aufgereinigt mit patentierter Technologie des Herstellers
  • Über 90 % in der superhelikalen Form
  • Isoliert aus E. coli (dam+, dcm+)
  • Nutzen Sie unser kostenloses Online-Tool REviewer für weitere Informationen zur pUC18-DNA-Sequenz, pUC19-DNA-Sequenz, Sequenzanalyse und Kartierung.
<
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Klonierungsmethode Restriktionsenzym/MCS
Konzentration 0,5 μg/μl
Probentyp DNA
Endprodukttyp DNA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Klonierung
Produkttyp DNA
Menge 50 μg
Vektor pUC18
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ pUC18 DNA >