Learn More
Thermo Scientific™ pTZ19R DNA
Führen Sie DNA-Klonierung, Dideoxy-DNA-Sequenzierung, In-vitro-Mutagenese und In-vitro-Transkription in einem System mit dieser doppelsträngigen geschlossenen kreisförmigen Phagemid-DNA mit hoher Kopienzahl durch.
Marke:  Thermo Scientific™ SD0141
102.24 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
102.00 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10629900
  • 153.00 CHF / 50 Mikrogramm
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Bei pTZ19R/U handelt es sich um kleine Phagemide mit einer Länge von 2.862 bp, die durch das Einfügen der DNA des Phage f1 intergenen Bereichs (IG) in pUC19 und der T7-Promotor-Sequenz in der Nähe des MCS von pUC19 aufgebaut werden. Die Phagemiden unterscheiden sich in der Ausrichtung der geklonten f1 IG-Region. Sie sind für DNA-Klonierung, Dideoxy-DNA-Sequenzierung, In-vitro-Mutagenese und In-vitro-Transkription in einem System konzipiert. Ein Wirtsstamm, der diese Phagemide enthält, erzeugt einsträngige DNA, wenn er mit dem Helferphage M13K07 überinfiziert ist.
Besondere Eigenschaften
  • Isoliert aus E. coli (dam+, dcm+)
  • Über 90 % in der superhelikalen Form
  • Isoliert aus E.coli (dam+, dcm-)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Restriktionsenzym/MCS
DNA
Klonierung
50 μg
0,5 μg/μl
DNA
DNA
pTZ19R
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.
    Aktionscode: 24112
    Gültig bis zum2025-06-27
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ pTZ19R DNA > 50 μg