Learn More
Thermo Scientific™ Maxima Probe/ROX qPCR Master Mix (2X)
Optimieren Sie Ihre qPCR mit der Sondenchemie mithilfe von standardmäßigen Cycling-Protokollen zusammen mit diesen gebrauchsfertigen qPCR-Mastermixen.
339.00 CHF - 4955.00 CHF
Spezifikation
Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
---|---|
Format | Tube |
GC-Rich PCR Performance | Hoch |
PCR-Methode | qPCR |
Polymerase | Taq DNA-Polymerase |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11803923
|
Thermo Scientific™
K0231 |
200 Reaktionen |
339.00 CHF
200 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11813923
|
Thermo Scientific™
K0232 |
1.000 Reaktionen |
1576.00 CHF
1000 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11823923
|
Thermo Scientific™
K0233 |
4000 Reaktionen |
4955.00 CHF
4000 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Maxima qPCR-Master-Gemische sind gebrauchsfertige Lösungen, die für die quantitative Echtzeit PCR optimiert wurden. Die Master-Gemische enthalten Maxima Hot Start Taq DNA-Polymerase und dNTPs in einem optimierten PCR-Puffer. Es müssen nur das Template und die Primer zugegeben werden.
In Kombination mit einem optimierten Puffer gewährleistet Maxima Hot Start Taq DNA-Polymerase die Spezifität und Sensitivität der PCR, während dUTP in der Mischung optional vor Verschleppungskontamination mithilfe von Uracil-DNA Glycosylase (UDG) schützt. Die Verwendung von Maxima Probe qPCR-Master-Gemischen in Echtzeit-PCR-Experimenten stellt die reproduzierbare, sensitive und spezifische Quantifizierung von genomischen, Plasmid-, Virus- und cDNA-Templates sicher.
Maxima Probe qPCR Master-Gemische sind mit den meisten Echtzeit-Thermocyclern kompatibel.
Besondere Eigenschaften
- Spezifität - Maxima Hot Start Taq DNA-Polymerase und der optimierte Puffer verhindern eine unspezifische Amplifikation und die Bildung von Primer-Dimeren
- Empfindlichkeit - erkennt Ziele mit niedriger Kopienanzahl
- Großer linearer Bereich - genaue Quantifizierung über 9 Größenordnungen hinweg
- Reproduzierbarkeit und Komfort - gebrauchsfertiger 2X Master-Mix
Spezifikation
Primer-Sonde | |
Hoch | |
Taq DNA-Polymerase | |
7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System | |
qPCR Master Mix | |
2X |
Tube | |
qPCR | |
Standard | |
Maxima | |
Genexpression | |
DNA, dsDNA |