Learn More
Thermo Scientific™ M13/pUC sequencing primer (-20), 17-mer
Präzise Sequenzierung von DNA mit M13 pUC-Sequenzierprimern, einsträngigen Oligonukleotiden mit 5'-Hydroxyl- und 3'-Hydroxyl-Enden.
Marke:  Thermo Scientific™ SO100
51.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10744311
  • 85.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
M13/pUC Sequenzierprimer binden im Bereich des 5-Endes an das lacZ-Gen. Alle Primer werden als wässrige Lösung mit 10 μM geliefert.
Die M13/pUC Sequenzierprimer binden im Bereich des 5-Endes an das lacZ-Gen. Alle Primer werden als 10 μM wässrige Lösungen geliefert.
Empfohlen für:
Sequenzierung von DNA-Fragmenten, die in die MCS im lacZ-Gen unterschiedlicher Klonierungsvektoren, wie z. B. pUC19, pTZ19R, pTZ57R, M13mp18 und pBluescript II, eingebaut wurden; Kolonie-Screening mittels PCR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Sequenzierprimer
Trockeneis
M13.
pUC19, pTZ19R, pTZ57R, M13mp18, pBluescript II
Flüssig
M13/pUC sequencing primer (-20), 17-mer, 10 μM
Store at –20°C.
10 μM
10 μM
Sequenzierung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ M13/pUC sequencing primer (-20), 17-mer > 10 uM, 6 nmol