Learn More
Thermo Scientific™ KpnI Buffer (10X)
Optimieren Sie mit diesem Puffer, der für eine bessere Stabilität mit BSA vorgemischt wurde, die Verdauung mit dem Restriktionsenzym KpnI.
Marke:  Thermo Scientific™ B29
23.08 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
24.97 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10829850
  • 34.21 CHF / 10 Milliliter
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
10X
1 mL
KpnI-Puffer
Herkömmliches Klonen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2844895 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberB29
Chargennummer3058672 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog NumberB29
Chargennummer3058649 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog NumberB29
Chargennummer3058663 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog NumberB29
Chargennummer3065084 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog NumberB29
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ KpnI Buffer (10X) > 1 ml