Learn More
Thermo Scientific™ Glykogen, molekularbiologische Klasse
Erhöhung der Rückgewinnung von Nukleinsäuren dank dieses inerten Trägers.
Marke: Thermo Scientific™ R0561
Beschreibung
Glykogen ist ein hochreines, von Austern stammendes Polysaccharid. Es ist ein inerter Träger, der die Rückgewinnung von Nukleinsäuren durch Alkoholfällung deutlich erhöht. Glykogen ist in Ethanol unlöslich und bildet ein Präzipitat, welches die Zielnukleinsäuren abfängt. Während der Zentrifugation bildet sich ein sichtbarer Rückstand, durch den die Handhabung der gefällten Nukleinsäuren deutlich erleichtert wird. Glykogen fällt Nukleinsäuren aus verdünnten Lösungen mit einer höheren Effizienz als Nukleinsäuren wie tRNA aus linearem Polyacrylamid oder beschallter DNA aus (siehe Referenzen 1–4).
Wir bieten zwei Formulierungen der wässrigen Glykogen-Lösungen, die eine schnelle und effiziente DNA- oder RNA-Rückgewinnung ermöglichen:
Glykogen, molekularbiologische Qualität, empfohlen für die DNA-Fällung (#R0561).
Glykogen, RNA-Qualität, eignet sich für die Fällung von sowohl RNA als auch DNA (#R0551).
Überblick
- Ideal für hohe Rückgewinnung von Oligonukleotiden (> 8 Basen) und geringen Mengen an DNA/RNA (> 20 pg) aus verdünnten Lösungen
- Bildet deutlich sichtbare Pellets
- Kein Einfluss auf enzymatische Reaktionen†
- Kein Einfluss auf Gelelektrophorese von Nukleinsäuren
- Kein Einfluss auf die spektrophotometrische Bestimmung der DNA/RNA-Konzentration (A260 bis 280 Messungen)
- Kompatibel mit DNA-Transformation und In-vitro-Transfektion
Spezifikation
Glykogen | |
Glykogen | |
2 x 0,25 ml | |
Flüssig |