Learn More
Thermo Scientific™ Aufreinigungkit für genomische DNA
Isolieren Sie genomische DNA aus verschiedenen Quellen, einschließlich Vollblut, Serum, Zelllinien, Bakterienzellen, Pflanzen- und Säugetiergewebe, mit diesem DNA-Fällungssystem.
Marke:  Thermo Scientific™ K0512
182.00 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10571031
  • 273.00 CHF / 1 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Add to basket
Alert:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Description
Description
Das Aufreinigungskit für genomische DNA ist ein einfaches und schnelles System zur Aufreinigung hochqualitativer genomischer DNA aus unterschiedlicher Herkunft Quellen, wie z. B.: Vollblut, Serum, Zelllinien, Bakterienzellen, pflanzliche und Säugetiergewebe.
Das Kit basiert auf einer selektiven Detergenz-vermittelten DNA-Fällung aus rohem Lysat. Das gesamte Verfahren dauert nur 20 bis 25 Minuten und erzielt eine typische Ausbeute von 2 bis 10 μg genomischer DNA aus 0,2 ml Blut.
Die mit dem Kit aufgereinigte genomische DNA mit hoher Molekülmasse eignet sich für den direkten Gebrauch in allen gebräuchlichen molekularbiologischen Anwendungen: PCR, FastDigest und konventioneller Restriktionsverdau, Klonierung, DNA-Sequenzierung und Southern Blot-Analyse.
Überblick
  • Effizient – 2 bis 10 µg genomische DNA aus 0,2 ml Blut
  • Schnell – Verfahren dauert nur 20 Minuten
  • Universell – Reinigt genomische DNA aus verschiedenen Quellen auf
  • Flexibel – Einfache Vergrößerung oder Verkleinerung
  • Sicher – Keine Phenolextraktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
• Lyselösung, 40 ml
• Fällungslösung (10 X), 8 ml
• 1,2 M Natriumchlorid, 10 ml
Lagerung bei Raumtemperatur.
Bakterien, Zellen, Pflanze, Serum, Gewebe, Gewebe, Blut
gDNA
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Raumtemperatur
Bacteria: ≤20 mg
Cells: ≤106
Plant: ≤100 mg
Tissue: ≤30 mg
Serum: ≤200 μL
Whole Blood: ≤200 μL
Organische Extraktion
20 to 100 μL
Quantitative Echtzeit-PCR (qPCR), Klonierung, Southern Blotting, Sequenzierung, PCR
100 Aufreinigungen
25 min
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Safety and Handling
Mehr anzeigen
SDS
Documents
Documents
Manuals
Product Certifications
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2812186 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK0512
Chargennummer2821362 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK0512
Chargennummer2847477 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberK0512
Chargennummer2855348 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberK0512
Chargennummer2868751 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberK0512
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Aufreinigungkit für genomische DNA > für 100 Aufreinigungen