Learn More
Thermo Scientific™ GeneRuler DNA-Leiter, für den ultra-niedrigen Bereich
Führen Sie die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung kleiner dsDNA-Fragmente auf Agarose- oder Polyacrylamid-Gelen durch. Ideal für siRNA-Analysen.
130.00 CHF - 475.00 CHF
Spezifikation
Konzentration | 6X |
---|---|
Geltyp | Agarose |
Marker oder Farbstoff | Xylencyanol FF, Bromphenolblau, Orange G |
Produkttyp | DNA-Leiter |
Sofort einsatzbereit | Nein |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10150750
![]() |
Thermo Scientific™
SM1211 |
50 μg |
130.00 CHF
50 Mikrogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11823983
![]() |
Thermo Scientific™
SM1212 |
5 x 50 μg |
475.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
GeneRuler DNA-Leiter für den extrem niedrigen Bereich werden für die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung einer großen Bandbreite doppelsträngiger DNA auf Agarose-oder Polyacrylamid-Gelen empfohlen. Ideal für die Denaturierung von Polyacrylamid-Gelelektrophorese. Die Leiter ist eine Mischung aus einzelnen Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten.
GeneRuler DNA-Leiter für den extrem niedrigen Bereich kann radioaktiv mit T4-Polynukleotidkinase markiert werden.
Besondere Eigenschaften
- Ideal sowohl für Größenbestimmung als auch ungefähre Quantifizierung von DNA
- Ideal für die nicht denaturierende Elektrophorese von Polyacrylamid-Gel
- Ideal für die Analyse von siRNA
- Klar abgegrenzte Banden
- Kräftige Referenzbanden (in Rot bereitgestellt)
- Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA
Spezifikation
6X | |
Xylencyanol FF, Bromphenolblau, Orange G | |
Nein | |
Agarose-Gele | |
GeneRuler |
Agarose | |
DNA-Leiter | |
10 bp bis 300 bp | |
Nachhaltige Verpackung |