Learn More
Thermo Scientific™ GeneRuler 100 bp Plus DNA-Leiter, gebrauchsfertig
GREENER_CHOICE
Führen Sie Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung einer großen Bandbreite doppelsträngiger DNA auf Agarose- oder Polyacrylamidgelen durch.
152.00 CHF - 598.00 CHF
Spezifikation
Konzentration 6X
Geltyp Agarose
Marker oder Farbstoff Xylencyanol FF, Bromphenolblau, Orange G
Produkttyp DNA-Leiter
Sofort einsatzbereit Ja
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10364280
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
SM0323
50 μg
152.00 CHF
50 Mikrogramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10181260
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
SM0324
500 Anwendungen
598.00 CHF
5 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die GeneRuler 100 bp Plus DNA-Leiter, gebrauchsfertig, 100 bis 3000 bp wird für die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung einer großen Bandbreite doppelsträngiger DNA auf Agarose- oder Polyacrylamidgelen empfohlen. Die Leiter ist eine Mischung aus einzelnen Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten.
Die GeneRuler 100 bp Plus DNA-Leiter, gebrauchsfertig, ist zum direkten Beladen des Gels mit 6x DNA-Färbemittel vorgemischt.
Der Marker wird in einem 6X DNA Loading Dye geliefert.
Besondere Eigenschaften
  • Ideal sowohl für Größenbestimmung als auch ungefähre Quantifizierung von DNA
  • Klar abgegrenzte Banden
  • Kräftige Referenzbanden (in Rot bereitgestellt)
  • Kann direkt aufgetragen werden und ist bei Raumtemperatur 6 Monate stabil
  • Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA
Spezifikation
Spezifikation
6X
Xylencyanol FF, Bromphenolblau, Orange G
Ja
Agarose-Gele
GeneRuler
Agarose
DNA-Leiter
100 bp bis 3000 bp
Nachhaltige Verpackung
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 24 months when stored at room temperature.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ GeneRuler 100 bp Plus DNA-Leiter, gebrauchsfertig