Learn More
Thermo Scientific™ GeneRuler 100 bp Plus DNA-Leiter
GREENER_CHOICE
Führen Sie Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung einer großen Bandbreite doppelsträngiger DNA auf Agarose- oder Polyacrylamidgelen durch.
Marke:  Thermo Scientific™ SM0321
69.01 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
73.33 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10309339
  • 110.00 CHF / 50 Mikrogramm
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Die GeneRuler 100 bp Plus DNA-Leiter für 100 bis 3.000 bp wird für die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung eines großen Bereichs doppelsträngiger DNA auf Agarose- oder Polyacrylamidgelen empfohlen. Die Leiter ist eine Mischung aus einzelnen Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten.
Die GeneRuler 100 bp Plus DNA-Leiter kann radioaktiv mit der T4 Polynucleotid-Kinase markiert werden (siehe Protokoll).
Der Marker wird in einem 6X DNA Loading Dye geliefert.
Die Leiter ist eine Mischung aus einzelnen Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten. GeneRuler 100 bp Plus DNA-Leiter kann radioaktiv mit T4-Polynukleotidkinase markiert werden. Der Marker wird in einem 6X DNA Loading Dye geliefert.
  • Ideal sowohl für Größenbestimmung als auch ungefähre Quantifizierung von DNA
  • Klar abgegrenzte Banden:
  • Kräftige Referenzbanden (in Rot bereitgestellt)
  • Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6X
Xylencyanol FF, Bromphenolblau, Orange G
Nein
Agarose-Gele
GeneRuler
Agarose
DNA-Leiter
100 bp bis 3000 bp
Nachhaltige Verpackung
50 μg
Dokumentation
Manuals
Flyers
Reference Materials
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2818649 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberSM0321
Chargennummer2829034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberSM0321
Chargennummer2798499 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberSM0321
Chargennummer2855008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberSM0321
Chargennummer2855014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberSM0321
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ GeneRuler 100 bp Plus DNA-Leiter > 100 bis 3.000 bp, 0,5 μg/μl, 50 μg,