Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET Gel-Extraktionskit
Aufreinigung von DNA-Fragmenten mithilfe von Kieselgelmembranen aus Agarose-Gelen mit normalem oder niedrigem Schmelzpunkt, die entweder in TAE- oder TBE-Puffern laufen.
Marke: Thermo Scientific™ K0692
539.20 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Das GeneJET Gel Extraction Kit ist auf die schnelle und effiziente Aufreinigung von DNA-Fragmenten aus Standard-Agarosegelen oder Agarosegelen mit niedrigem Schmelzpunkt ausgelegt, die entweder in einem TAE- oder TBE-Puffer abläuft.
Das Kit nutzt eine patentierte Membrantechnologie auf Silikabasis in Form einer praktischen Spinsäule. Das Kit kann zum Aufreinigen von DNA-Fragmenten mit einer Länge von 25 bp bis 20 kb genutzt werden, wobei Rückgewinnungsraten von bis zu 95 % erzielt werden. Alle GeneJET Aufreinigungssäulen besitzen eine Bindungskapazität von bis zu 25 μg DNA und können bis zu 1 g Agarosegel verarbeiten. Das gesamte Verfahren dauert nur 15 Minuten, und die isolierte DNA kann in allen üblichen nachfolgenden Anwendungen wie Ligation, Restriktionsverdau, PCR, Sequenzierung und Markierung verwendet werden.
Das Kit nutzt eine patentierte Membrantechnologie auf Silikabasis in Form einer praktischen Spinsäule. Das Kit kann zum Aufreinigen von DNA-Fragmenten mit einer Länge von 25 bp bis 20 kb genutzt werden, wobei Rückgewinnungsraten von bis zu 95% erzielt werden. Alle GeneJET Aufreinigungssäulen besitzen eine Bindungskapazität von bis zu 25μg DNA und können bis zu 1g Agarosegel verarbeiten. Das gesamte Verfahren dauert nur 15 Minuten und die isolierte DNA kann in allen üblichen nachfolgenden Anwendungen wie Ligation, Restriktionsverdau, PCR, Sequenzierung und Markierung verwendet werden.Hocheffizient – Bis zu 95 % Rückgewinnung im Bereich von 100 bp bis 10 kb
Schnell: – Verfahren dauert nur 15 Minuten
Praktisch – Spin-Säulen sind mit Kappen versehen und mit Entnahmeröhrchen bestückt
Empfohlen für:
Schnelle und effiziente Extraktion hoch reiner DNA-Fragmente, ideal für die Verwendung in allen konventionellen molekularbiologischen Verfahren wie z. B.:—FastDigest oder konventioneller Restriktionsverdau;—automatisierte Fluoreszenz- oder radioaktive Sequenzierung
Spezifikation
Spin-Säule | |
Kieselgel-Zentrifugationssäule | |
50 μl | |
Quantitative Echtzeit-PCR (qPCR), Klonierung, Southern Blotting, Nukleinsäuremarkierung, Sequenzierung | |
250 Aufreinigungen | |
15 min | |
≤1 g |
For better long-term performance, it is recommended to store the purification columns at 2°C to 8°C. | |
Gel | |
DNA | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
Raumtemperatur | |
25 μg (Binding capacity) |
Sicherheit und Handhabung
- genejet gel extr 250 prep
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P330-Mund ausspülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: thiocyanic acid