Learn More
Thermo Scientific™ Esp3I (BsmBI) (10 U/μl)
Das Restriktionsenzym Esp3I (BsmBI) erkennt CGTCTC(1/5)^-Stellen und schneidet am besten bei 37°C im Tango-Puffer (+DTT) (Isoschizomere: BsmBI).
Marke:  Thermo Scientific™ ER0452
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10859360
  • 660.00 CHF / 1000 Einheiten
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
10 U/μl
Esp3I (BsmBI)
Ja
Ja
Restriktionsenzym
Empfindlich für CpG-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive
10x Puffer Tango
37°C
1000 E
Narbenloses Klonen
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2791451 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberER0452
Chargennummer2814462 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberER0452
Chargennummer2844200 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberER0452
Chargennummer2857982 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberER0452
Chargennummer2865527 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberER0452
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Esp3I (BsmBI) (10 U/μl) > 10 U/ μl, 1.000 U