Learn More
Thermo Scientific™ EcoRI Buffer (10X)
Optimieren Sie mit diesem Puffer, der für eine bessere Stabilität mit BSA vorgemischt wurde, die Verdauung mit dem Restriktionsenzym EcoRI.
Marke:  Thermo Scientific™ B12
24.11 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
26.10 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11859602
  • 35.75 CHF / 50 Milliliter
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
10X
5 x 1.0 mL
EcoRI-Puffer
Herkömmliches Klonen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ EcoRI Buffer (10X) > 5 x 1 ml