Learn More
Thermo Scientific™ dNTP-Gemisch (jeweils 2 mM)
Reduzieren Sie die Anzahl der Pipettierschritte und das Risiko von Pipettierfehlern beim Reaktionsaufbau mit diesen dNTP-Mischungen, vorgemischten wässrigen Lösungen von dATP, dTTP, dCTP und dGTP.
45.75 CHF - 178.00 CHF
Spezifikation
Form | Flüssig |
---|---|
Marker oder Farbstoff | Unmarkiert |
Reinheits- oder Qualitätsgrad | > 99 % |
Versandbedingung | Trockeneis |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Standard-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue, Real-Time PCR (qPCR) |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10889390
|
Thermo Scientific™
R0241 |
1 ml (Gesamt: 8 μmol) |
45.75 CHF
1 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
12201517
|
Thermo Scientific™
R0242 |
5 x 1 mL |
178.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Die dNTP-Gemische enthalten vorgemischte wässrige Lösungen von dATP, dCTP, dGTP und dTTP, jeweils in einer Konzentration von 2, 10 oder 25 mM. Die Nukleotide haben eine Reinheit von mehr als 99 % und sind frei von Nuklease-Aktivitäten sowie menschlicher DNA und E. coli-DNA. Die Mischungen bieten die Möglichkeit, die Anzahl der Pipettierschritte und das Risiko von Fehlern beim Reaktionsaufbau zu reduzieren. Sie eignen sich für viele verschiedene Anwendungen in der Molekularbiologie.
Besondere Merkmale
- Reinheit höher als 99 %, bestätigt durch HPLC
- Frei von menschlicher DNA und E. coli-DNA
- Hochgradig stabil
- Bei -20 °C mehrere Jahre stabil.
- Stabil auch nach mehreren Einfrier-Auftau-Zyklen
- Bis zu 95 % der dNTPs liegen auch nach 7 Wochen bei Raumtemperatur noch in Triphosphat-Form vor
- Bis zu 90 % der dNTPs sind nach 30 PCR-Zyklen (1 min bei 94 °C; 3 min bei 72 °C) noch in Triphosphat-Form erhalten
- Anwendung getestet mit:
- Long-Range-PCR (40 kb)
- cDNA-Synthese und RT-PCR
- Real-Time PCR
- Standard-PCR
- High-Fidelity-PCR
Spezifikation
Flüssig | |
> 99 % | |
Standard-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue, Real-Time PCR (qPCR) |
Unmarkiert | |
Trockeneis | |
2 mM |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.