Learn More
Thermo Scientific™ dNTP-Gemisch (jeweils 2 mM)
Reduzieren Sie die Anzahl der Pipettierschritte und das Risiko von Pipettierfehlern beim Reaktionsaufbau mit diesen dNTP-Mischungen, vorgemischten wässrigen Lösungen von dATP, dTTP, dCTP und dGTP.
Marke: Thermo Scientific™ R0241
22.88 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die dNTP-Gemische enthalten vorgemischte wässrige Lösungen von dATP, dCTP, dGTP und dTTP, jeweils in einer Konzentration von 2, 10 oder 25 mM. Die Nukleotide haben eine Reinheit von mehr als 99 % und sind frei von Nuklease-Aktivitäten sowie menschlicher DNA und E. coli-DNA. Die Mischungen bieten die Möglichkeit, die Anzahl der Pipettierschritte und das Risiko von Fehlern beim Reaktionsaufbau zu reduzieren. Sie eignen sich für viele verschiedene Anwendungen in der Molekularbiologie.
Zur direkten Anwendung in der PCR- Anwendung getestet in: —Long-Range-PCR (40 kb), —cDNA-Synthese und RT-PCR, —Echtzeit-PCR, —Standard-PCR, —PCR mit hoher Wiedergabetreue
- Hoch stabil — Der neutrale pH-Wert von Nukleotid-Lösungen stellt eine hohe Stabilität bei Langzeitlagerung sicher: — bei −20 °C über Jahre hinweg stabil, —über mehrere Einfrier- und Auftauvorgänge hinweg stabil, —bei Raumtemperatur bleiben 90 bis 95 % der dNTPs auch nach 7 Wochen in Triphosphatform erhalten, —85 bis 90 % der dNTPs bleiben auch nach 30 PCR-Zyklen (1 min bei 94 °C, 3 min bei 72 °C) in Triphosphatform erhalten
- Frei von menschlicher und E. coli-DNA
- Mehr als 99 % Reinheit bestätigt durch HPLC
Empfohlen für:
Zur Verwendung in sämtlichen molekularbiologischen Anwendungen einschließlich PCR, Real-Time-PCR, High-Fidelity-PCR, lange PCR, LAMP-PCR, cDNA-Synthese, RT-PCR, RDA, MDA, DNA-Markierung und DNA-Sequenzierung.
Spezifikation
dNTP Mix, 2 mM (1 mL) Store at –20°C. |
|
Unmarkiert | |
1 ml (Gesamt: 8 μmol) | |
Standard-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue, Real-Time PCR (qPCR) |
Flüssig | |
> 99 % | |
Trockeneis | |
2 mM |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.