Learn More
Thermo Scientific™ DecaLabel DNA Labeling Kit
Das Thermo Scientific™ Fermentas DecaLabel DNA-Markierungs-Kit ist ein komplettes System zur schnellen Synthese von radioaktiv markierten DNA-Sonden mit hoher spezifischer Aktivität.
Marke:  Thermo Scientific™ K0622
293.55 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24344" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10706421
  • 339.00 CHF / 30 Reaktionen
Verfügbar ab: 13-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Führen Sie eine schnelle Synthese von radioaktiv markierten DNA-Sonden mit hoher spezifischer Aktivität mit dem kompletten System durch, das im Thermo Scientific™ Fermentas DecaLabel™ DNA-Markierungs-Kit bereitgestellt wird.
Das Kit basiert auf der von Feinberg und Vogelstein (1, 2) entwickelten verbesserten Random-Primed-Methode. Die primäre Verbesserung gegenüber herkömmlichen Random-Primer-Kits besteht in der Verwendung von zufälligen Dekamern anstelle von Hexamern, um ein effizienteres Annealing mit DNA bei 37 °C zu gewährleisten. Darüber hinaus wurde das Klenow-Fragment, exo- genetisch entwickelt, um Exonuklease-Aktivität zu entfernen. Das verbesserte Enzym degradiert nicht die markierte Sonde während der Reaktion und ermöglicht auch bei geringen Matrizenmengen ein hochwertiges Markierungsergebnis. DNA-Fragmente beliebiger Länge lassen sich einheitlich markieren. Es sind zwei Markierungsmixe vorhanden, sodass die Flexibilität zur Verwendung von entweder radioaktiv markiertem dATP oder dCTP besteht. Hohe spezifische Radioaktivität der Sonden – 1 x 109dpm/μg DNA
Schnell – 5 Minuten bei 37 °C
Hohe Ausbeute mit dem Klenow-Fragment, exo-: Kein Abbau einer markierten Sonde während der Reaktion
Flexibel – Geeignet für radioaktiv markiertes dATP oder dCTP
Empfohlen für:
Herstellung von radioaktiv markierten DNA-Sonden zur Verwendung in einer Vielzahl von Hybridisierungsexperimenten: Southern- und Northern-Blot, Kolonie-/Plaque-Hybridisierungen, Dot/Slot-Blots und In-situ-Hybridisierungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Radioaktiv
DNA
Nein
DecaLabel
30 Reaktionen
Kit
Genomische DNA, PCR-Produkte, DNA (Allgemein)
Direkte Markierung
DNA-Markierungskit
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ DecaLabel DNA Labeling Kit > für 30 Reaktionen