Learn More
Thermo Scientific™ Lambda DNA (dam–, dcm–)
Mit dieser linearen doppelsträngigen DNA können Sie mit DNA-Größenmarker-Fragmenten ein gängiges Substrat für Restriktionsendonukleasen erzeugen.
Marke: Thermo Scientific™ SD0021
76.68 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
76.67 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Lambda-Bakteriophagen sind temperente Escherichia coli-Bakteriophagen. Die Virion-DNA ist linear und doppelsträngig (48502 nt) mit 12 bp einzelsträngigen komplementären 5'-Enden. Nachdem das Phagenpartikel sein Chromosom in die Zelle injiziert hat, wird das Chromosom durch Verbinden der Enden zum Ringchromosom. Im lytischen Weg werden Phagengene, die Replikations-, Lyse- und Virionproteine codieren, exprimiert. Das Chromosom repliziert sich und die Kopien werden gespalten und in Nachwuchs-Phagenpartikel gebündelt. Im lysogenen Weg wird die Phagen-Genexpression unterdrückt und das Ringchromosom wird durch Rekombination in das Bakterienchromosom eingefügt.
Besondere Eigenschaften
Lambda-Phagen-DNA ist ein gängiges Substrat für Restriktionsendonukleasen und für die Erzeugung von DNA-Größenmarkerfragmenten. Für die großräumige Isolierung von Phage-DNA wird häufig cI857Sam7, eine Mutante mit vier bekannten Mutationen, verwendet. Die zur Erstellung einer Alpha-Phagen-Restriktionskarte herangezogene DNA-Sequenz enthält diese Mutationen. Die Karte zeigt Enzyme, die Lambda-DNA schneiden. Die von Thermo Scientific hergestellten Enzyme sind orange dargestellt (siehe Abbildung unten).
Lambda-DNA (dam-, dcm-) wird aus einem wärmeinduzierbaren lysogenen E. coli-GM2163-Stamm isoliert.
Spezifikation
0,3 μg/μl | |
DNA | |
[sonstige] | |
500 μg |
DNA | |
Klonierung/Nukleinsäure-Gelelektrophorese | |
Lambda-DNA | |
Lambda-Phagen |