Learn More
Thermo Scientific™ BpiI (BbsI) (10 U/μl)
Schneiden Sie an GAAGAC(2/6)^-Stellen mit dem Restriktionsenzym BpiI (BbsI), das am besten bei 37°C im G-Puffer schneidet (Isoschizomere: BbsI, BpuAI, BstV2I).
55.00 CHF - 221.00 CHF
Spezifikation
Konzentration | 10 U/μl |
---|---|
Methylierungsempfindlichkeit | Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive |
Enzym | BpiI (BbsI) |
Kompatibler Puffer | 10x Puffer G |
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung | Ja |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10774491
|
Thermo Scientific™
ER1011 |
200 U |
55.00 CHF
200 Einheiten |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10609330
|
Thermo Scientific™
ER1012 |
1000 E |
221.00 CHF
1000 Einheiten |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Besondere Eigenschaften
- Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
- Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
- Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
- BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
- Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
Spezifikation
10 U/μl | |
BpiI (BbsI) | |
Ja | |
Ja | |
Narbenloses Klonen |
Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive | |
10x Puffer G | |
37°C | |
Restriktionsenzym |